Tisk…
Methyl-3-nitropicolinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-Nitropyridine-2-carboxylate
OR470250-1G OR470250-5G
APOSOR470250-1GEA 5530 CZK
APOSOR470250-1G APOSOR470250-5G
Methyl-3-nitropicolinate
Methyl-3-nitropicolinate
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953158
CAS číslo: 103698-08-4