Tisk…
Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470245-5G OR470245-1G
APOSOR470245-5GEA 34390 CZK
APOSOR470245-5G APOSOR470245-1G
Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11976754
CAS číslo: 1060816-03-6