Tisk…
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470212-1G OR470212-5G
APOSOR470212-1GEA 5530 CZK
APOSOR470212-1G APOSOR470212-5G
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14596111
CAS číslo: 1249531-45-0