Tisk…
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470210-25G OR470210-5G
APOSOR470210-25GEA 43640 CZK
APOSOR470210-25G APOSOR470210-5G
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03830326
CAS číslo: 702670-21-1