3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Amino-3-(3,4-diethoxyphenyl)isoxazole
OR470200-1G
OR470200-5G
APOSOR470200-1GEA
8700
CZK
APOSOR470200-1G
APOSOR470200-5G
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
Vzorec:
C₁₃H₁₆N₂O₃ MW: 248,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07382988 CAS číslo: 501325-89-9 |