Methyl-4-iodsalicylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
OR4702-100G
OR4702-25G
OR4702-5G
APOSOR4702-100GEA
6520
CZK
APOSOR4702-100G
APOSOR4702-25G
APOSOR4702-5G
Methyl-4-iodsalicylate 98%
Methyl-4-iodsalicylate
Vzorec:
C₈H₇IO₃ Bod tání: 68…73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797864 CAS číslo: 18179-39-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |