Tisk…
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470199-1G OR470199-5G
APOSOR470199-1GEA 8700 CZK
APOSOR470199-1G APOSOR470199-5G
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Vzorec: C₉H₆Cl₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11156303
CAS číslo: 1020997-14-1