Tisk…
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-3-(4-ethylphenyl)isoxazole
OR470198-1G OR470198-5G
APOSOR470198-1GEA 8700 CZK
APOSOR470198-1G APOSOR470198-5G
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07382879
CAS číslo: 1020955-20-7