Tisk…
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470179-1G OR470179-5G
APOSOR470179-1GEA 8140 CZK
APOSOR470179-1G APOSOR470179-5G
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
Vzorec: C₁₀H₁₁ClN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18379274
CAS číslo: 811450-82-5