Tisk…
(4-Methylphenoxy)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR470168-1G OR470168-5G
APOSOR470168-1GEA 1370 CZK
APOSOR470168-1G APOSOR470168-5G
(4-Methylphenoxy)acetonitrile
(4-Methylphenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Bod varu: 73…78 °C/11mmHg
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068121
CAS číslo: 33901-44-9