Tisk…
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470145-5G OR470145-1G
APOSOR470145-5GEA 16470 CZK
APOSOR470145-5G APOSOR470145-1G
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Vzorec: C₅H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466577
CAS číslo: 29917-12-2