Tisk…
3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470106-1G OR470106-5G
APOSOR470106-1GEA 8700 CZK
APOSOR470106-1G APOSOR470106-5G
3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02364319
CAS číslo: 103204-34-8