Tisk…
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470105-1G OR470105-5G
APOSOR470105-1GEA 8700 CZK
APOSOR470105-1G APOSOR470105-5G
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09948835
CAS číslo: 111140-92-2