Tisk…
3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470104-1G OR470104-5G
APOSOR470104-1GEA 4370 CZK
APOSOR470104-1G APOSOR470104-5G
3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00642410
CAS číslo: 25173-35-7