Tisk…
3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470103-1G OR470103-5G
APOSOR470103-1GEA 8700 CZK
APOSOR470103-1G APOSOR470103-5G
3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09803402
CAS číslo: 916198-50-0