3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470101-1G
OR470101-5G
APOSOR470101-1GEA
5430
CZK
APOSOR470101-1G
APOSOR470101-5G
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
Vzorec:
C₉H₉ClO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02295728 CAS číslo: 7170-45-8 |