Tisk…
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470100-1G OR470100-5G
APOSOR470100-1GEA 5530 CZK
APOSOR470100-1G APOSOR470100-5G
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233485
CAS číslo: 15267-49-9