Tisk…
3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470097-1G OR470097-5G
APOSOR470097-1GEA 7280 CZK
APOSOR470097-1G APOSOR470097-5G
3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
Vzorec: C₉H₉NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09045698
CAS číslo: 6336-59-0