Tisk…
3-m-Tolyloxypropylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470094-1G OR470094-5G
APOSOR470094-1GEA 7280 CZK
APOSOR470094-1G APOSOR470094-5G
3-m-Tolyloxypropylamine
3-m-Tolyloxypropylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271804
CAS číslo: 26646-51-5