Tisk…
tert-Butyl-3-bromo-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR470061-1G OR470061-250MG OR470061-5G
APOSOR470061-1GEA 2650 CZK
APOSOR470061-1G APOSOR470061-250MG APOSOR470061-5G
tert-Butyl-3-bromo-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
tert-Butyl-3-bromo-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₅BrN₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08448169
CAS číslo: 723286-80-4