Tisk…
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470047-25G OR470047-5G
APOSOR470047-25GEA 28700 CZK
APOSOR470047-25G APOSOR470047-5G
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025051
CAS číslo: 7151-77-1