Tisk…
4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470038-5G OR470038-1G
APOSOR470038-5GEA 28700 CZK
APOSOR470038-5G APOSOR470038-1G
4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691678
CAS číslo: 915920-27-3