Tisk…
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470020-5G
APOSOR470020-5GEA 3870 CZK
APOSOR470020-5G
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00972722
CAS číslo: 3171-46-8