Tisk…
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-butyl (pyridin-3-ylmethyl)carbamate
OR470015-25G OR470015-5G
APOSOR470015-25GEA 4930 CZK
APOSOR470015-25G APOSOR470015-5G
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411296
CAS číslo: 102297-41-6