Tisk…
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Methylsulphonylamino)benzonitrile
OR470012-25G OR470012-5G
APOSOR470012-25GEA 14880 CZK
APOSOR470012-25G APOSOR470012-5G
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂O₂S
MW: 196,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204724
CAS číslo: 36268-67-4