Tisk…
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR470006-1G OR470006-5G
APOSOR470006-1GEA 1820 CZK
APOSOR470006-1G APOSOR470006-5G
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₇BrN₂
Bod tání: 186…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659750
CAS číslo: 115170-40-6