Tisk…
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
OR4700-5G OR4700-100G OR4700-25G
APOSOR4700-5GEA 827 CZK
APOSOR4700-5G APOSOR4700-100G APOSOR4700-25G
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate 97%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Bod tání: 59…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683863
CAS číslo: 5471-81-8