Tisk…
2'-Methylacetanilide 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4696-1KG OR4696-250G OR4696-25G
APOSOR4696-1KGEA 21160 CZK
APOSOR4696-1KG APOSOR4696-250G APOSOR4696-25G
2'-Methylacetanilide 98+%
2'-Methylacetanilide
Vzorec: C₉H₁₁NO
Bod varu: 296 °C
Bod tání: 109…110 °C
Hustota: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014961
CAS číslo: 120-66-1
EINECS: 204-414-4