Tisk…
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
OR4695-100G
APOSOR4695-100GEA 3190 CZK
APOSOR4695-100G
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,04 g/mol
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010867
CAS číslo: 6942-36-5