3-Methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4691-1G
OR4691-5G
OR4691-25G
APOSOR4691-1GEA
622
CZK
APOSOR4691-1G
APOSOR4691-5G
APOSOR4691-25G
3-Methoxypyridine
3-Methoxypyridine
Vzorec:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Bod varu: 65 °C/15mmHg Hustota: 1,083 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00673022 CAS číslo: 7295-76-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...