Tisk…
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4689-100G OR4689-25G
APOSOR4689-100GEA 2240 CZK
APOSOR4689-100G APOSOR4689-25G
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Bod tání: 72…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144761
CAS číslo: 52727-57-8