Tisk…
2-Acetyl-5-chlorothiophene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4686-100G OR4686-25G OR4686-500G
APOSOR4686-100GEA 2360 CZK
APOSOR4686-100G APOSOR4686-25G APOSOR4686-500G
2-Acetyl-5-chlorothiophene 99%
2-Acetyl-5-chlorothiophene
Vzorec: C₆H₅ClOS
Bod varu: 117…118 °C/17mmHg
Bod tání: 46…49 °C
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005444
CAS číslo: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3