Tisk…
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
OR4685-100G OR4685-25G
APOSOR4685-100GEA 4630 CZK
APOSOR4685-100G APOSOR4685-25G
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₈Br₂O₂
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010729
CAS číslo: 74896-66-5