Tisk…
2-Iodophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4682-100G OR4682-25G OR4682-500G
APOSOR4682-100GEA 1870 CZK
APOSOR4682-100G APOSOR4682-25G APOSOR4682-500G
2-Iodophenol 98%
2-Iodophenol
Vzorec: C₆H₅IO
Bod varu: 186…187 °C/160mmHg
Bod tání: 37…43 °C
Hustota: 1,947 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013963
CAS číslo: 533-58-4
EINECS: 208-569-9