Tisk…
2'-Iodoacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4681-100G OR4681-25G OR4681-5G
APOSOR4681-100GEA 6420 CZK
APOSOR4681-100G APOSOR4681-25G APOSOR4681-5G
2'-Iodoacetophenone
2'-Iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₇IO
Bod varu: 139…140 °C/12mmHg
Hustota: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094998
CAS číslo: 2142-70-3