Tisk…
1-Iodododecane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4679-1G OR4679-5G
APOSOR4679-1GEA 417 CZK
APOSOR4679-1G APOSOR4679-5G
1-Iodododecane
1-Iodododecane
Vzorec: C₁₂H₂₅I
Bod varu: 159…160 °C/15mmHg
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001088
CAS číslo: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1