Tisk…
2-Iodoanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Iodo-2-methoxybenzene
OR4678-500G
APOSOR4678-500GEA 6580 CZK
APOSOR4678-500G
2-Iodoanisole 98%
2-Iodoanisole
Vzorec: C₇H₇IO
MW: 234.04
Bod varu: 240…242 °C
Hustota: 1.445
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001039
CAS číslo: 529-28-2
EINECS: 208-456-4
Merck Index: 13,05050