Tisk…
4-Iodoanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4677-100G OR4677-25G
APOSOR4677-100GEA 1210 CZK
APOSOR4677-100G APOSOR4677-25G
4-Iodoanisole 98%
4-Iodoanisole
Vzorec: C₇H₇IO
MW: 234.04
Bod varu: 240 °C
Bod tání: 48…53 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001056
CAS číslo: 696-62-8
EINECS: 211-798-7