2-Methyl-1-tetralone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46762-1G
OR46762-25G
OR46762-5G
APOSOR46762-1GEA
1040
CZK
APOSOR46762-1G
APOSOR46762-25G
APOSOR46762-5G
2-Methyl-1-tetralone 99%
2-Methyl-1-tetralone
Vzorec:
C₁₁H₁₂O Bod varu: 127…131 °C/12mmHg Hustota: 1,057 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001690 CAS číslo: 1590-08-5 |