2,6-Dimethoxyaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4676-1G
OR4676-5G
OR4676-25G
APOSOR4676-1GEA
622
CZK
APOSOR4676-1G
APOSOR4676-5G
APOSOR4676-25G
2,6-Dimethoxyaniline 97%
2,6-Dimethoxyaniline
Vzorec:
C₈H₁₁NO₂ MW: 153.18 Bod tání: 76…78 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00053934 CAS číslo: 2734-70-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |