Tisk…
Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46756-1G OR46756-250MG
APOSOR46756-1GEA 4470 CZK
APOSOR46756-1G APOSOR46756-250MG
Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11841051
CAS číslo: 1135283-79-2