Tisk…
Tetraoctylammonium bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tetra-n-octylammonium bromide
OR4675-100G OR4675-25G OR4675-500G
APOSOR4675-100GEA 744 CZK
APOSOR4675-100G APOSOR4675-25G APOSOR4675-500G
Tetraoctylammonium bromide
Tetraoctylammonium bromide
Vzorec: C₃₂H₆₈BrN
Bod tání: 95…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011863
CAS číslo: 14866-33-2