Tisk…
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
OR4674-1G OR4674-5G
APOSOR4674-1GEA 622 CZK
APOSOR4674-1G APOSOR4674-5G
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Bod tání: 107…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320686
CAS číslo: 84228-44-4