Tisk…
5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-ol
OR46736-1G OR46736-250MG OR46736-500MG
APOSOR46736-1GEA 18250 CZK
APOSOR46736-1G APOSOR46736-250MG APOSOR46736-500MG
5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
Vzorec: C₆H₄N₂OS
MW: 152,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457955
CAS číslo: 768-10-5