Tisk…
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46731-1G OR46731-5G OR46731-10G
APOSOR46731-1GEA 662 CZK
APOSOR46731-1G APOSOR46731-5G APOSOR46731-10G
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022878
CAS číslo: 4767-00-4