4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(2-Benzothiazolyl)aniline, 4-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)benzothiazole
OR46725-250MG
OR46725-500MG
OR46725-2.5G
OR46725-5G
APOSOR46725-250MGEA
2370
CZK
APOSOR46725-250MG
APOSOR46725-500MG
APOSOR46725-2.5G
APOSOR46725-5G
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Vzorec:
C₁₃H₁₀N₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00182896 CAS číslo: 6278-73-5 |