Tisk…
6,7-Dihydro-3H-cyclopenta[d]pyrimidin-4(5H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46721-1G OR46721-100MG OR46721-250MG OR46721-500MG OR46721-2.5G
APOSOR46721-1GEA 8200 CZK
APOSOR46721-1G APOSOR46721-100MG APOSOR46721-250MG APOSOR46721-500MG APOSOR46721-2.5G
6,7-Dihydro-3H-cyclopenta[d]pyrimidin-4(5H)-one
6,7-Dihydro-3H-cyclopenta[d]pyrimidin-4(5H)-one
Vzorec: C₇H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00223593
CAS číslo: 5661-01-8