Tisk…
3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46717-1G OR46717-250MG OR46717-2.5G
APOSOR46717-1GEA 12670 CZK
APOSOR46717-1G APOSOR46717-250MG APOSOR46717-2.5G
3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₈H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159717
CAS číslo: 3357-42-4