Tisk…
1-Isobutyl-1H-pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46713-1G OR46713-250MG OR46713-500MG
APOSOR46713-1GEA 9690 CZK
APOSOR46713-1G APOSOR46713-250MG APOSOR46713-500MG
1-Isobutyl-1H-pyrrole
1-Isobutyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₈H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12187092
CAS číslo: 20884-13-3