Tisk…
1-Pyridin-2-ylcyclopropanecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46709-1G OR46709-250MG OR46709-500MG OR46709-2.5G
APOSOR46709-1GEA 11010 CZK
APOSOR46709-1G APOSOR46709-250MG APOSOR46709-500MG APOSOR46709-2.5G
1-Pyridin-2-ylcyclopropanecarbonitrile
1-Pyridin-2-ylcyclopropanecarbonitrile
Vzorec: C₉H₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15526928
CAS číslo: 162960-28-3